Stampa…
4-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR16861-250MG OR16861-1G
APOSOR16861-250MGEA 87.3 EUR
APOSOR16861-250MG APOSOR16861-1G
4-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde
4-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde
Formula: C₈H₉ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025925
CAS Number: 1160474-84-9