Stampa…
3-Bromo-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR16857-1G OR16857-250MG
APOSOR16857-1GEA 202 EUR
APOSOR16857-1G APOSOR16857-250MG
3-Bromo-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
3-Bromo-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
Formula: C₈H₆BrN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02666041
CAS Number: 74209-41-9