Stampa…
6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-1H-indole-2-carboxaldehyde
OR16855-1G OR16855-500MG
APOSOR16855-1GEA 452 EUR
APOSOR16855-1G APOSOR16855-500MG
6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
6-Bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₆BrNO
Peso molecolare: 224,06 g/mol
Punto di fusione: 181…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06738308
CAS Number: 105191-12-6