Stampa…
2-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-1-ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)biphenyl
OR16854-1G OR16854-500MG
APOSOR16854-1GEA 212 EUR
APOSOR16854-1G APOSOR16854-500MG
2-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-1-ethanol
2-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-1-ethanol
Formula: C₁₄H₁₄O
Peso molecolare: 198,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09926182
CAS Number: 37729-18-3