Stampa…
(R)-(-)-Phencyphos hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4R)-(-)-5,5-Dimethyl-2-hydroxy-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide hydrate
OR16849-1G OR16849-500MG OR16849-5G
APOSOR16849-1GEA 156 EUR
APOSOR16849-1G APOSOR16849-500MG APOSOR16849-5G
(R)-(-)-Phencyphos hydrate
(R)-(-)-Phencyphos hydrate
Formula: C₁₁H₁₇O₅P
Peso molecolare: 260,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150741
CAS Number: 953776-24-4