Stampa…
(R)-(+)-Anicyphos
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4R)-(+)-5,5-Dimethyl-2-hydroxy-4-(2-methoxyphenyl)-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide
OR16846-1G OR16846-500MG
APOSOR16846-1GEA 147 EUR
APOSOR16846-1G APOSOR16846-500MG
(R)-(+)-Anicyphos
(R)-(+)-Anicyphos
Formula: C₁₂H₁₇O₅P
Peso molecolare: 272,24 g/mol
Punto di fusione: 197…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00190172
CAS Number: 98674-82-9