Stampa…
4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1683-1G OR1683-5G
APOSOR1683-1GEA 31.6 EUR
APOSOR1683-1G APOSOR1683-5G
4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
4-Chloroindole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05864704
CAS Number: 876-72-2