Stampa…
1-Boc-3-formylindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected, 1-Boc-3-Formylindole
OR1671-5G OR1671-10G OR1671-25G
APOSOR1671-5GEA 19 EUR
APOSOR1671-5G APOSOR1671-10G APOSOR1671-25G
1-Boc-3-formylindole
1-Boc-3-formylindole
Formula: C₁₄H₁₅NO₃
Peso molecolare: 245,2738 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049230
CAS Number: 57476-50-3