Stampa…
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
OR16709-1G OR16709-250MG
APOSOR16709-1GEA 337 EUR
APOSOR16709-1G APOSOR16709-250MG
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Formula: C₁₆H₂₈N₂O₆
Peso molecolare: 344,41 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27923648
CAS Number: 1523606-44-1