Stampa…
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16691-10G OR16691-1G OR16691-5G
APOSOR16691-10GEA 712 EUR
APOSOR16691-10G APOSOR16691-1G APOSOR16691-5G
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₄H₁₀ClN
Peso molecolare: 107,5800 g/mol
Punto di fusione: 196…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109576
CAS Number: 88887-87-0