Stampa…
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
OR1668-1G OR1668-5G
APOSOR1668-1GEA 56.8 EUR
APOSOR1668-1G APOSOR1668-5G
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047170
CAS Number: 4771-50-0