Stampa…
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16676-1G OR16676-25G OR16676-5G
APOSOR16676-1GEA 14.7 EUR
APOSOR16676-1G APOSOR16676-25G APOSOR16676-5G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide
Formula: C₄H₆N₄O
Peso molecolare: 126,12 g/mol
Punto di ebollizione: 454 °C
Punto di fusione: 187…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082808
CAS Number: 5334-31-6