Stampa…
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16674-5G OR16674-25G OR16674-100G
APOSOR16674-5GEA 21.9 EUR
APOSOR16674-5G APOSOR16674-25G APOSOR16674-100G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1)
Formula: C8H14N8O6S
Punto di ebollizione: 454,3 °C
Punto di fusione: 224…232 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013093
CAS Number: 27511-79-1