Stampa…
α-Bromo-2,3-dichlorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: alpha-Bromo-2,3-dichlorotoluene, 2,3-Dichlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2,3-dichlorobenzene
OR16672-25G OR16672-5G
APOSOR16672-25GEA 183 EUR
APOSOR16672-25G APOSOR16672-5G
α-Bromo-2,3-dichlorotoluene 98%
α-Bromo-2,3-dichlorotoluene
Formula: C₇H₅BrCl₂
Peso molecolare: 239,93 g/mol
Punto di ebollizione: 140…144 °C/31mmHg
Punto di fusione: 29…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701317
CAS Number: 57915-78-3
UN: 3261
ADR: 8,II