Stampa…
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16671-1G OR16671-5G OR16671-10G
APOSOR16671-1GEA 14.7 EUR
APOSOR16671-1G APOSOR16671-5G APOSOR16671-10G
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one 97%
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one
Formula: C₈H₇BrN₂O
Peso molecolare: 227,0600 g/mol
Punto di fusione: 267…270 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664027
CAS Number: 129686-16-4