Stampa…
1,11-Undecanedioic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16665-100G OR16665-25G
APOSOR16665-100GEA 50.9 EUR
APOSOR16665-100G APOSOR16665-25G
1,11-Undecanedioic acid
1,11-Undecanedioic acid
Formula: C₁₁H₂₀O₄
Punto di fusione: 108…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004444
CAS Number: 1852-04-6