Stampa…
NVP-AUY922
Fornitore: Apollo Scientific
OR16660-100MG OR16660-25MG
APOSOR16660-100MGEA 793 EUR
APOSOR16660-100MG APOSOR16660-25MG
NVP-AUY922
NVP-AUY922
Formula: C₂₆H₃₁N₃O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14635361
CAS Number: 747412-49-3