Stampa…
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
OR1666-1G OR1666-5G OR1666-10G
APOSOR1666-1GEA 64 EUR
APOSOR1666-1G APOSOR1666-5G APOSOR1666-10G
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 95%
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,19 g/mol
Punto di fusione: 185…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049347
CAS Number: 4771-49-7