Stampa…
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16636-1G OR16636-5G OR16636-25G
APOSOR16636-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16636-1G APOSOR16636-5G APOSOR16636-25G
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester 97%
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
Formula: C₁₈H₂₈B₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864185
CAS Number: 196212-27-8