Stampa…
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Benzodioxane-6-boronic acid, pinacol ester, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid, pinacol ester, 2-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR16635-1G OR16635-5G
APOSOR16635-1GEA 84.1 EUR
APOSOR16635-1G APOSOR16635-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BO₄
Peso molecolare: 262.1093 g/mol
Punto di fusione: 54…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05663890
CAS Number: 517874-21-4