Stampa…
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16634-1G OR16634-5G
APOSOR16634-1GEA 24.4 EUR
APOSOR16634-1G APOSOR16634-5G
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₇BN₂O₂
Punto di fusione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795650
CAS Number: 747413-21-4