Stampa…
2-Piperidino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR16628-1G OR16628-5G
APOSOR16628-1GEA 0 EUR
APOSOR16628-1G APOSOR16628-5G
2-Piperidino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Piperidino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₅BN₂O₂
Punto di fusione: 110…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798274
CAS Number: 852228-08-1