Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1,3-Dimethylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1,3-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 2-(1,3-Dimethyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR16623-1G OR16623-500MG OR16623-5G
APOSOR16623-1GEA 72.7 EUR
APOSOR16623-1G APOSOR16623-500MG APOSOR16623-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Peso molecolare: 222,0918 g/mol
Punto di fusione: 70…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864190
CAS Number: 1046832-21-6