Stampa…
4-Amino-2-methoxypyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxypyrimidin-4-amine
OR16620-1G OR16620-5G
APOSOR16620-1GEA 29.2 EUR
APOSOR16620-1G APOSOR16620-5G
4-Amino-2-methoxypyrimidine 97%
4-Amino-2-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₇N₃O
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128201
CAS Number: 3289-47-2