Stampa…
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1662-1G OR1662-5G OR1662-25G
APOSOR1662-1GEA 61.1 EUR
APOSOR1662-1G APOSOR1662-5G APOSOR1662-25G
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde
Formula: C₉H₆BrNO
Peso molecolare: 224,06 g/mol
Punto di fusione: 179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864695
CAS Number: 98600-34-1