Stampa…
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16617-250MG OR16617-1G
APOSOR16617-250MGEA 132 EUR
APOSOR16617-250MG APOSOR16617-1G
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylicacid hydrochloride
Formula: C₉H₁₃ClN₂O₄
Punto di fusione: 154…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08277061
CAS Number: 944450-97-9