(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR16615-1G
OR16615-5G
APOSOR16615-1GEA
40.6
EUR
APOSOR16615-1G
APOSOR16615-5G
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Formula:
C₂₁H₂₃NO₄ Punto di fusione: 206 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00074955 CAS Number: 112741-49-8 |