Stampa…
(3-Morpholinophenyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16605-1G OR16605-250MG
APOSOR16605-1GEA 140 EUR
APOSOR16605-1G APOSOR16605-250MG
(3-Morpholinophenyl)methanol 97%
(3-Morpholinophenyl)methanol
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Punto di fusione: 51…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772812
CAS Number: 145127-38-4