3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR16596-1G
OR16596-5G
OR16596-10G
APOSOR16596-1GEA
21.9
EUR
APOSOR16596-1G
APOSOR16596-5G
APOSOR16596-10G
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
Formula:
C₆H₃BrClNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12827551 CAS Number: 1189513-50-5 |