Stampa…
2-Iodobenzenesulphonic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR16595-1G OR16595-5G OR16595-25G
APOSOR16595-1GEA 29 EUR
APOSOR16595-1G APOSOR16595-5G APOSOR16595-25G
2-Iodobenzenesulphonic acid 98%
2-Iodobenzenesulphonic acid
Formula: C₆H₅IO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860232
CAS Number: 63059-25-6
UN: 3261
ADR: 8,III