Stampa…
5-Cyanoindole-3-carboxyaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Formyl-1H-indole-5-carbonitrile
OR1658-1G OR1658-5G OR1658-10G
APOSOR1658-1GEA 14.7 EUR
APOSOR1658-1G APOSOR1658-5G APOSOR1658-10G
5-Cyanoindole-3-carboxyaldehyde 97%
5-Cyanoindole-3-carboxyaldehyde
Formula: C10H6N2O
Peso molecolare: 170,1674 g/mol
Punto di fusione: 248…253 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01719101
CAS Number: 17380-18-6