Stampa…
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR16566-1G OR16566-250MG OR16566-100MG
APOSOR16566-1GEA 302 EUR
APOSOR16566-1G APOSOR16566-250MG APOSOR16566-100MG
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Formula: C₅H₇ClO₂
Punto di ebollizione: 75…76 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656696
CAS Number: 69595-02-4
UN: 3265
ADR: 8,II