Stampa…
Benzofuran-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16562-1G OR16562-250MG
APOSOR16562-1GEA 193 EUR
APOSOR16562-1G APOSOR16562-250MG
Benzofuran-3-carboxylic acid 97%
Benzofuran-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₃
Peso molecolare: 162,1400 g/mol
Punto di fusione: 163…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01006722
CAS Number: 26537-68-8