Stampa…
1-Boc-4-bromoindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Boc-4-Bromoindole, 4-Bromo-1H-indole, N-BOC protected
OR1655-1G OR1655-500MG
APOSOR1655-1GEA 36.4 EUR
APOSOR1655-1G APOSOR1655-500MG
1-Boc-4-bromoindole 95%
1-Boc-4-bromoindole
Formula: C₁₃H₁₄BrNO₂
Peso molecolare: 296,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117874
CAS Number: 676448-17-2