Stampa…
6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-2-benzoxazolinone, 6-Bromo-2-benzoxazolone, 6-Bromo-2-hydroxybenzoxazole, 6-Bromobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
OR16545-10G OR16545-5G
APOSOR16545-10GEA 93.1 EUR
APOSOR16545-10G APOSOR16545-5G
6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone 98%
6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone
Formula: C₇H₄BrNO₂
Peso molecolare: 214,018 g/mol
Punto di fusione: 192…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00694727
CAS Number: 19932-85-5