Stampa…
1-Tritylimidazole-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Trityl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
OR1652-1G OR1652-5G OR1652-250MG
APOSOR1652-1GEA 168 EUR
APOSOR1652-1G APOSOR1652-5G APOSOR1652-250MG
1-Tritylimidazole-2-carbaldehyde
1-Tritylimidazole-2-carbaldehyde
Formula: C₂₃H₁₈N₂O
Peso molecolare: 338,400 g/mol
Punto di fusione: 189…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03453110
CAS Number: 67478-50-6