Stampa…
Dibromoisocyanuric acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR16500-25G OR16500-5G OR16500-1G
APOSOR16500-25GEA 244 EUR
APOSOR16500-25G APOSOR16500-5G APOSOR16500-1G
Dibromoisocyanuric acid
Dibromoisocyanuric acid
Formula: C₃HBr₂N₃O₃
Punto di fusione: 309 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00463941
CAS Number: 15114-43-9
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II