Stampa…

Acido 2-etilesanoico

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-Ethylhexanoic acid

OR16495-2.5L OR16495-1L
APOSOR16495-2.5LEA 183 EUR
APOSOR16495-2.5L APOSOR16495-1L
Acido 2-etilesanoico
Acido 2-etilesanoico
Formula: C₈H₁₆O₂
Peso molecolare: 144,21 g/mol
Punto di ebollizione: 228 °C/760mmHg
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002675
CAS Number: 149-57-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR