Stampa…
1,5-Dibromonaphthalene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16492-1G OR16492-5G
APOSOR16492-1GEA 29 EUR
APOSOR16492-1G APOSOR16492-5G
1,5-Dibromonaphthalene 98%
1,5-Dibromonaphthalene
Formula: C₁₀H₆Br₂
Peso molecolare: 285.9600 g/mol
Punto di fusione: 130…130.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00089984
CAS Number: 7351-74-8