Stampa…
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1649-1G OR1649-5G
APOSOR1649-1GEA 102 EUR
APOSOR1649-1G APOSOR1649-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
Punto di fusione: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086186
CAS Number: 138479-47-7