Stampa…
2-Bromo-5-methoxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16481-1G OR16481-5G OR16481-10G
APOSOR16481-1GEA 94.5 EUR
APOSOR16481-1G APOSOR16481-5G APOSOR16481-10G
2-Bromo-5-methoxybenzonitrile
2-Bromo-5-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆BrNO
Peso molecolare: 212,05 g/mol
Punto di fusione: 99…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01861260
CAS Number: 138642-47-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III