Stampa…
Sodium octyl sulphate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
OR16472-25G OR16472-5G
APOSOR16472-25GEA 394 EUR
APOSOR16472-25G APOSOR16472-5G
Sodium octyl sulphate 99%
Sodium octyl sulphate
Formula: C₈H₁₇NaO₄S
Peso molecolare: 232,28 g/mol
Punto di fusione: 210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007470
CAS Number: 142-31-4