Stampa…
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR16470-1G OR16470-25G OR16470-5G
APOSOR16470-1GEA 58 EUR
APOSOR16470-1G APOSOR16470-25G APOSOR16470-5G
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
Formula: C₉H₁₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115412
CAS Number: 699-04-7
UN: 3265
ADR: 8,III