Stampa…
2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1647-10G OR1647-25G OR1647-5G
APOSOR1647-10GEA 161 EUR
APOSOR1647-10G APOSOR1647-25G APOSOR1647-5G
2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₅NO
Peso molecolare: 189,2500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419311
CAS Number: 34595-26-1