Stampa…
N-Methyl-2-phenylacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16469-1G OR16469-5G
APOSOR16469-1GEA 72.7 EUR
APOSOR16469-1G APOSOR16469-5G
N-Methyl-2-phenylacetamide
N-Methyl-2-phenylacetamide
Formula: C₉H₁₁NO
Punto di ebollizione: 330,3 °C
Punto di fusione: 53…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051354
CAS Number: 6830-82-6