Stampa…
(3aR,6aS)-5-Benzyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16463-1G OR16463-500MG
APOSOR16463-1GEA 510 EUR
APOSOR16463-1G APOSOR16463-500MG
(3aR,6aS)-5-Benzyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
(3aR,6aS)-5-Benzyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₂
Punto di fusione: 157…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116221
CAS Number: 370879-53-1