Stampa…
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16462-1G OR16462-500MG
APOSOR16462-1GEA 161 EUR
APOSOR16462-1G APOSOR16462-500MG
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Formula: C₉H₁₃N₃
Punto di fusione: 115…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846194
CAS Number: 269726-49-0