Stampa…
3-Indoleacrylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: IAA, 3-(1-H-Indol-3-yl)-2-propenoic acid, 3-(1H-Indol-3-yl)acrylic acid, 3-(3-Indolyl)acrylic Acid
OR16454-1G OR16454-5G
APOSOR16454-1GEA 125 EUR
APOSOR16454-1G APOSOR16454-5G
3-Indoleacrylic acid 98%
3-Indoleacrylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
Peso molecolare: 187,20 g/mol
Punto di fusione: 183…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005633
CAS Number: 1204-06-4
EINECS: 214-872-7