Stampa…
4-Amino-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminopyrazole, 1H-Pyrazol-4-amine
OR16453-10G OR16453-1G OR16453-5G
APOSOR16453-10GEA 133 EUR
APOSOR16453-10G APOSOR16453-1G APOSOR16453-5G
4-Amino-1H-pyrazole
4-Amino-1H-pyrazole
Formula: C₃H₅N₃
Peso molecolare: 83,09 g/mol
Punto di fusione: 72…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01693729
CAS Number: 28466-26-4