Stampa…
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16452-1G OR16452-5G OR16452-25G
APOSOR16452-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16452-1G APOSOR16452-5G APOSOR16452-25G
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₈O₃
Punto di ebollizione: 140…141 °C/15mmHg
Densità: 1,214 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075173
CAS Number: 89364-31-8